Få mere at vide
Gilson™ 334-H3 Pumpe til sekundært opløsningsmiddel
Artikelnummer. 16611454 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Maks. Flowhastighed:
200 ml/min.
Artikelnummer. Maks. Flowhastighed
16611454 200 ml/min.
1 options
Artikelnummer. 16611454 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 38103341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144659.21 DKK
    135411.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 9248.17 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
334-H3 Pumpen til sekundært opløsningsmiddel er en dobbeltstempel, reciprocating sekundærpumpe og er egnet til forberedende HPLC-applikationer i både normal- og omvendt fasetilstand. Pumpen tilbyder valg af flere opløsningsmidler og har en variabel volumen, dynamisk mixer for optimeret gradientydelse.
  • Kombiner med 333-H3 pumpe til primært opløsningsmiddel (solgt separat) for at fordoble flowhastigheden op til 400 ml/min
  • Sammensætningsgradient med højtryksblanding: 333/334 binært system (tredje pumpe til ternær), opløsningsmiddelvalg på hver pumpe med valgfri fire-opløsningsmiddel ventil, der kan rumme op til otte opløsningsmidler
  • Stille drift og et holdbart design
  • Stablelig for at spare bordplads
  • Styr 334 pumper og et helt HPLC-system via TRILUTION™  LC-softwaren
Tekniske data
Maks. Flowhastighed 200 ml/min.
Produkttype Pumpe