Få mere at vide
Gilson™ 333-H3 pumpe til primært opløsningsmiddel
Artikelnummer. 16601454 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Maks. Flowhastighed:
200 ml/min.
Artikelnummer. Maks. Flowhastighed
16601454 200 ml/min.
1 options
Artikelnummer. 16601454 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 38103331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175258.04 DKK
    164053.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 11204.37 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
333-H3 Pumpen til Primær Opløsningsmiddel er en to-stempel, stempelpumpe og er egnet til forberedende HPLC-applikationer i både normal- og omvendt fasetilstand. Pumpen tilbyder valg af flere opløsningsmidler og har en variabel volumen, dynamisk mixer for optimeret gradientydelse.
  • Kan levere massegennemstrømning pr. injektion på op til 15 g, afhængigt af kolonnestørrelse og belastningskapacitet, flowhastigheder op til 200 ml/min
  • Integreret tastaturkontrol til selvstændig drift
  • Kombiner med 334-H3 pumpe til sekundært opløsningsmiddel (solgt separat) og bedriv ekstra pumper parallelt for at fordoble flowhastigheden op til 400 ml/min
  • Sammensætningsgradient med højtryksblanding: 333/334 binært system (tredje pumpe til ternær), opløsningsmiddelvalg på hver pumpe med valgfri fire-opløsningsmiddel ventil, der kan rumme op til otte opløsningsmidler
  • Stille drift og et holdbart design
  • Stablelig for at spare bordplads
  • Styr 333 pumper og et helt HPLC-system via TRILUTION™  LC-softwaren
Tekniske data
Maks. Flowhastighed 200 ml/min.
Produkttype Pumpe