Få mere at vide
Sartorius™ BF4 Cotton Linter Blotting Paper
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Lavet af bomuldslinters af høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter
- Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel
- Leveres i ark
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 580 mm |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50/Pk. |
| Materiale | Bomuldslinters med indhold af alfa-cellulose |
| Tykkelse | 0.76 mm |