Få mere at vide
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Sustain
Farve:
Aubergine
Cerulean
Melonkugle
Pomegranate
Beskrivelse
- Bæredygtighed i dine hænder
- Konstrueret af Nalgenes nye harpiks drevet af næste generations genbrugsteknologi, der omdanner plastik bestemt til lossepladser til højtydende BPA/BPS-fri flasker
- De Nalgene Sustain-produktlinjen er lavet af 50 % certificeret genbrugsindhold, der yderligere opvejer brugen af fossile brændstoffer og sænker drivhusgasemissionerne
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 946 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Melonkugle |
| Materiale | Plast |
| Mund | Brede |