Få mere at vide
Nalgene 32 oz. Flaske med smal mund
Artikelnummer. 17140056
Farve:
Blue
Gray
Søskum
Trout Green
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17140056
Brand: Nalgene 20782027
Al effektiviteten af den brede mundflaske med en smallere åbning for kontrolleret hydrering.
  • Specially designed lip ideal for keeping the flow, without the stress of a mess
  • Tough and guaranteed for life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 946 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Gray
Mund Narrow