Få mere at vide
Nalgene 32 oz. Flaske med smal mund
Farve:
Blue
Gray
Søskum
Trout Green
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specially designed lip ideal for keeping the flow, without the stress of a mess
- Tough and guaranteed for life
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 946 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Gray |
| Mund | Narrow |