Få mere at vide
Sampling Systems™ 316L bæger i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7138940 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15899711
Brand: Sampling Systems™ A736500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ 316L bæger i rustfrit stål er ideelle til brug i laboratorie- eller produktionsmiljøet.
  • Multifunktionsbeholder
  • Ideel til opsamling og opbevaring af pulvere og væsker
  • 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Tilgængelig fra lager
  • Poleret finish
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 80mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Rustfrit stål
Slutte Poleret
Højde (metrisk) 97mm