Få mere at vide
Sampling Systems™ 316L bæger i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Multifunktionsbeholder
- Ideel til opsamling og opbevaring af pulvere og væsker
- 316L rustfrit stål
- Sprækkefrit interiør
- Tilgængelig fra lager
- Poleret finish
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Slutte | Poleret |
| Højde (metrisk) | 97mm |