Få mere at vide
Masterflex™ 316 rustfrit stål turbine flowmåler
Flowhastighedsområde:
8 til 76 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Turbine flowmåler |
| Nøjagtighed | ±2 % (læser) |
| Flydemateriale | Rustfrit stål (316) |
| Trykvurdering | 1500 psig |
| Forbindelser | 1/8 tommer NPT (F) |
| Flowhastighedsområde | 8 til 76 LPM |
| Til brug med (applikation) | Fremragende udvalg til de fleste basale industrielle flowmålingsapplikationer |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Strømforsyningsdetaljer | To 3 V lithium batterier |
| Gentagelighed | ±0,1 % |
| Show More |