Få mere at vide
Sampling Systems™ 316 opbevaringsbeholdere i rustfrit stål uden vippeklemmer
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sprækkefrit interiør
- To robuste håndtag
- Tætsluttende forsænket låg med håndtag
- Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
- Vippeklemmer og tætninger er ekstraudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Opbevaringsbeholder |
| Lukketype | Forsænket låg |
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 445 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 300 mm |