Få mere at vide
Sampling Systems™ 316 opbevaringsbeholdere i rustfrit stål uden vippeklemmer
Artikelnummer. 15859681 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15859681 20 l Hver
15869681 25 l Hver
15879681 30 l Hver
15889681 50 l Hver
15899681 75 l Hver
15849681 100 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15859681 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A46620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6610.00 DKK
    6324.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 285.63 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multifunktionsbeholdere med let konstruktion til en bred vifte af opbevaringsanvendelser i laboratoriet.
  • Sprækkefrit interiør
  • To robuste håndtag
  • Tætsluttende forsænket låg med håndtag
  • Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
  • Vippeklemmer og tætninger er ekstraudstyr
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Opbevaringsbeholder
Lukketype Forsænket låg
Kapacitet (metrisk) 20 l
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 265 mm