Få mere at vide
Masterflex™ Reducerende T-stik, med modhager, 316 rustfrit stål
Slangestørrelse:
1/4 in. x 1/8 in. ID slange
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 316 rustfri stålkonstruktion
- Ideel til lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Til brug med | 1/4 in. x 1/8 in. ID slange |
| Til brug med (applikation) | Lavtryksapplikationer |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 1/4 in. x 1/8 in. ID slange |
| Port størrelse | 3/32 tommer åbning; 1-5/16 x 17/32 tommer. |
| Form | T-form |
| Produkttype | Reducerende stik |