Få mere at vide
Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC
Artikelnummer. 10752337 Shop alle Thermo Scientific produkter
Samlet længde (metrisk):
5 cm
10 cm
10,5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
40 cm
50 cm
100 cm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,127 mm
0,18 mm
0,25 mm
Farve:
Blå
Gul
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10752337
Brand: Thermo Scientific™ U126
Brug rengjort, poleret, passiveret og klar til brug Thermo Scientific™ 316 rustfrit stål kapillarrør til HPLC.
Bruge Thermo Scientific™ 316 rustfrit stål kapillarrør til applikationer med ultrahøjt tryk. Forbehandlede, firkantede, gratfri ender og interiør sikrer minimale dødvolumenforbindelser. Rengjort, poleret og passiveret er den klar til øjeblikkelig brug. Denne slange anbefales ikke til biologiske prøver.
  • Suitable for ultra high pressure applications
  • Wide chemical compatibilty
  • Prefinished, square, burr-free ends and interiors to minimize dead volume connections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med HPLC
Type Capillary Tubing
Farve Sort
Til brug med (applikation) HPLC
Diameter (engelsk) Indre 0.007 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,18 mm
Samlet længde (engelsk) 1.969 in.
Samlet længde (metrisk) 5 cm
Materiale Stainless Steel
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.