Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ 316 rustfrit stål kapillarrør til applikationer med ultrahøjt tryk. Forbehandlede, firkantede, gratfri ender og interiør sikrer minimale dødvolumenforbindelser. Rengjort, poleret og passiveret er den klar til øjeblikkelig brug. Denne slange anbefales ikke til biologiske prøver.
- Velegnet til applikationer med ultrahøjt tryk
- Bred kemisk kompatibilitet
- Forbehandlede, firkantede, gratfri ender og interiør for at minimere dødvolumenforbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | HPLC |
| Type | Kapillærrør |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,127 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 1 fod 8 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 50 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.