Få mere at vide
Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ 316 rustfrit stål kapillarrør til applikationer med ultrahøjt tryk. Forbehandlede, firkantede, gratfri ender og interiør sikrer minimale dødvolumenforbindelser. Rengjort, poleret og passiveret er den klar til øjeblikkelig brug. Denne slange anbefales ikke til biologiske prøver.
- Suitable for ultra high pressure applications
- Wide chemical compatibilty
- Prefinished, square, burr-free ends and interiors to minimize dead volume connections
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | HPLC |
| Type | Capillary Tubing |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.007 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,18 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 11.811 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Stainless Steel |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.