Få mere at vide
Watson-Marlow 313DW pumpehoved
Artikelnummer. 15420260
Skift visning
Flowhastighed:
2000 ml/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
15420260 2000 ml/min.
1 options
Artikelnummer. 15420260 Leverandør Watson-Marlow Leverandørnr. 033.3451.000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
300-seriens pumpehoveder er flip-top pumpehoveder til kontinuerlige slanger til flowhastigheder til 3 l/min. Kan forlænges op til 6 flowkanaler.
  • 300-seriens laboratoriepumper er en bordpumpeløsning med manuel, fjernbetjening, analog eller RS232 kontrolfunktioner.
  • Med en kemisk resistent ABS-top og IP31-beskyttelse har 323-pumper et membrantastatur, der styrer pumpen, og en digital LCD til at vise hastighed.
  • Der er fire modeller med stigende grad af funktionalitet:
    • 323Du RS232/auto/manuel højstrømspumper med forbedret kontrol
    • 323U og 323U analog-auto og forbedret manuel styringspumper
    • 323S højtydende manuelle styrepumper
    • 323E manuelle styrepumper
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
  • 313D og 313D2 pumpehoveder med tre ruller til kontinuerlig slange
  • 314D og 314D2 pumpehoveder med fire ruller til kontinuerlig slange
  • 314MC fire-valse fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
  • 318MC otte-vals fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
  • 501RL og 501RL2 pumpehoveder til kontinuerlig slange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 2000 ml/min.
Model- 313DW
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Type Flip Top pumpehoved
Rotor materiale Elektroløst nikkelbelagt hærdet stål, glasfyldt Nylon
Hastighed 400 rpm
Etui materiale Glasfyldt polypropylen, IXEF (polyarylamid), rustfrit stål