Få mere at vide
Buerkle™ Flowmåler PP
Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighedsområde:
5 til 120 LPM
5 til 90 LPM
Materiale:
PVDF
Polypropylene
Beskrivelse
- Måling efter turbinehjulsprincippet
- Forskellige versioner til mange forskellige applikationer
- Automatisk tænding, når flow registreres
- Målenøjagtighed± 1 %, nem omkalibrering
- Lithium batteri med lang levetid
- Til brug op til max. 4 bar (20° C)
- Viskositetsområde 0,8-40 mPas
- Temperatur -10° C op til +50° C
- Bemærk venligst
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flowmåler |
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Trykvurdering | 4 bar |
| Forbindelser | G 1 tommer. |
| Flowhastighedsområde | 5 til 90 LPM |
| Til brug med (applikation) | Til brændselsolie, diesel, saltsyre, natriumhydroxid |
| Internt delmateriale | polypropylen, Hastelloy , C4/FKM |
| Materiale | Polypropylene |
| Strømforsyningsdetaljer | Lithium batteri med lang levetid |
| Temperatur (metrisk) | -10 °C til+ 50 °C |
| Vis mere |