Få mere at vide
Medline Scientific™ 30W halogenpærer
Artikelnummer. 15678915
Skift visning
Lyskilde:
Halogen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyskilde Pakningsstørrelse
15678915 Halogen Hver
1 options
Artikelnummer. 15678915 Leverandør Medline Scientific™ Leverandørnr. 2260.6430M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    260.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.06 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Giver overlegen belysning i laboratoriet.
  • 6V
  • G4 (hver)
  • 30W
Tekniske data
Lyskilde Halogen
Spænding 6 V
Watt 30 W
Til brug med (applikation) Belysning
Produkttype Halogen pære