Få mere at vide
Anritsu™ 30 mm rør silikone kabel overfladeprobe
Artikelnummer. 15308714
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel
15308714 1 m
1 options
Artikelnummer. 15308714 Leverandør Anritsu™ Leverandørnr. A231E001TC1ASP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.75 DKK
    950.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 514.28 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026