Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Gule papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere kun til forbrænding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000167 Shop alle Econix produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10394373
Brand: Econix™ BEXBB1YL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Pladseffektiv fold-flad
Farve Gul
Dimensioner (L x B x H) 90 W x 250 H mm
Højde (metrisk) 185 mm
Længde (metrisk) 105 mm
Mængde 100 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 105 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Smitsomt affald
Materiale Pap
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder