Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Gule papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere kun til forbrænding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31741150 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
50 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
31741150 50 L -
10394373 1 l Pakke med 100
12903665 2 l -
10601914 5 l Pakke med 100
12953665 6 l -
12983675 30 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31741150 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBB50YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.86 DKK
    637.73 DKK / Pakke med 8
    Spare 79.13 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96% papirbaseret ikke-plast engangsbeholder uden skarpe materialer
  • Kommer foldefladt for nem opbevaring
  • Stiv, lækagetæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende måtte
  • FN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Kapacitet (engelsk) 11 gal.
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 785 mm åben, 540 mm lukket
Længde (metrisk) 310 mm
Mængde 8 Pk.
Stabelbar Ja, når de er lukkede
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 310 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Liner materiale Genanvendt pap
Til brug med (applikation) Smitsomt affald
Materiale Papir
Produkttype Ikke-skarpe affaldsbeholdere