Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Gule papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere kun til forbrænding
Artikelnummer. 12983675 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
50 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12983675 30 l -
10394373 1 l Pakke med 100
12903665 2 l -
10601914 5 l Pakke med 100
12953665 6 l -
31741150 50 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12983675 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBB30YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 DKK
    664.38 DKK / Pakke med 10
    Spare 72.62 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Pladseffektiv fold-flad
Farve Gul
Højde (metrisk) 500 mm lukket, 650 mm åben
Længde (metrisk) 290 mm
Mængde 10 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 290 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Smitsomt affald
Materiale Pap
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder