Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Gule papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere kun til forbrænding
Artikelnummer. 12953665 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
50 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12953665 6 l -
10394373 1 l Pakke med 100
12903665 2 l -
10601914 5 l Pakke med 100
12983675 30 l -
31741150 50 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12953665 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBBPIP6YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    873.90 DKK / Pakke med 40
    Spare 131.10 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Tilspidset for nem stabling
Farve Gul
Dimensioner (L x B x H) 160 x 160 x 500 mm
Højde (metrisk) 500 mm
Længde (metrisk) 160 mm
Mængde 40 Pk.
Bredde (metrisk) 153 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Smitsomt affald
Materiale Paper (Papir)
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder