Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Gule papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere kun til forbrænding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12903665 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
50 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12903665 2 l -
10394373 1 l Pakke med 100
10601914 5 l Pakke med 100
12953665 6 l -
12983675 30 l -
31741150 50 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12903665 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBB2YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1223.94 DKK / Pakke med 100
    Spare 236.06 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Pladseffektiv fold-flad
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 260 mm
Længde (metrisk) 160 mm
Mængde 100 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 160 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Smitsomt affald
Materiale Pap
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder