Få mere at vide
Ratiolab X250 Container PP Natural 120ml w/Red Screw Cap Sterile
Brand:  Ratiolab 5921183
X250 Container PP Natural 120ml w/Red Screw Cap Sterile
Produktkode 30968819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.00 DKK
    598.36 DKK / Pakke med 250
    Spare 9.64 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tilføj til indkøbskurv