Få mere at vide
CPC Colder Products Company AseptiQuik L Connector 1in Hose Barb
Brand:  CPC Colder Products Company AQL17016
AseptiQuik L Connector 1in Hose Barb
Produktkode 30968762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 DKK
    895.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.96 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Tilføj til indkøbskurv