Få mere at vide
AseptiQuik X Body 1in Hose Barb
Brand:  CPC Colder Products Company AQX17016
AseptiQuik X Body 1in Hose Barb
Produktkode 30968698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 DKK
    714.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.97 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tilføj til indkøbskurv