Få mere at vide
CPC Colder Products Company AseptiQuik X Insert 1in Hose Barb
Brand:  CPC Colder Products Company AQX22016
AseptiQuik X Insert 1in Hose Barb
Produktkode 30968678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    1071.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.92 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Tilføj til indkøbskurv