Få mere at vide
Gilson™ 305 Pumpekontrolmodul
Artikelnummer. 16691444 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Maks. Flowhastighed:
200 ml/min.
Artikelnummer. Maks. Flowhastighed
16691444 200 ml/min.
1 options
Artikelnummer. 16691444 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 36100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44318.64 DKK
    41485.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 2833.32 DKK
    6% Slukket
På lager
Sammen med manometriske moduler og dynamiske mixere leverer 305 Pump Control Module en omkostningseffektiv og pålidelig pumpeløsning fra analytisk til forberedende HPLC. Udskiftelige pumpehoveder kan rumme en række forskellige væsker med forskellig viskositet.
  • Bredt spektrum af præcise og præcise flowhastigheder for isokratisk eller gradient HPLC
  • Giver højeffektiv blanding for nøjagtige og gentagelige gradienter over et bredt flowhastighedsområde
  • Kraftige, jævne flowhastigheder fra et robust og laboratoriebevist pumpedesign
  • Muliggør simple og lette opgraderinger fra isokratiske til binære, tertiære eller kvartære gradienter
Tekniske data
Maks. Flowhastighed 200 ml/min.
Min. Flowhastighed 10 μl/min
Spænding 110/220 V
Produkttype HPLC-pumpe