Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål med firkantede huller
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål med firkantede huller
Artikelnummer. 10002862 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
41 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 10002862 | 6,30 mm | Hver |
| 10614403 | 100 mm | Hver |
| 10378272 | 106 mm | Hver |
| 10174922 | 10 mm | Hver |
| 10719964 | 11,2 mm | Hver |
| 10555173 | 12,5 mm | Hver |
| 10614593 | 112 mm | Hver |
| 10114542 | 125 mm | Hver |
| 10543633 | 18 mm | Hver |
| 10173812 | 20 mm | Hver |
| 10482652 | 13,2 mm | Hver |
| 10684583 | 19 mm | Hver |
| 10226842 | 16 mm | Hver |
| 10740125 | 14 mm | Hver |
| 10368462 | 22,4 mm | Hver |
| 10799924 | 25 mm | Hver |
| 10123962 | 26,5 mm | Hver |
| 10584203 | 28 mm | Hver |
| 10327892 | 31,5 mm | Hver |
| 10092982 | 4,50 mm | Hver |
| 10524593 | 37,5 mm | Hver |
| 10022832 | 35,5 mm | Hver |
| 10788794 | 4,75 mm | Hver |
| 10337892 | 40 mm | Hver |
| 10616703 | 45 mm | Hver |
| 10695933 | 5,60 mm | Hver |
| 10002682 | 50 mm | Hver |
| 10574973 | 53 mm | Hver |
| 10082982 | 4 mm | Hver |
| 10266552 | 56 mm | Hver |
| 10444572 | 5 mm | Hver |
| 10062842 | 6,70 mm | Hver |
| 10664013 | 63 mm | Hver |
| 10534023 | 7,10 mm | Hver |
| 10328132 | 71 mm | Hver |
| 10072722 | 75 mm | Hver |
| 10505173 | 80 mm | Hver |
| 10720125 | 8 mm | Hver |
| 10646323 | 9,50 mm | Hver |
| 10266172 | 90 mm | Hver |
| 10594593 | 9 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10002862
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.138.006300
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
2115.00 DKK
1983.71 DKK / Pakke med 1
Spare 131.29 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 6,30 mm |
| Produkttype | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/2 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 305 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |