Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål med firkantede huller
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål med firkantede huller
Artikelnummer. 10002682 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
41 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 10002682 | 50 mm | Hver |
| 10614403 | 100 mm | Hver |
| 10378272 | 106 mm | Hver |
| 10174922 | 10 mm | Hver |
| 10719964 | 11,2 mm | Hver |
| 10555173 | 12,5 mm | Hver |
| 10614593 | 112 mm | Hver |
| 10114542 | 125 mm | Hver |
| 10543633 | 18 mm | Hver |
| 10173812 | 20 mm | Hver |
| 10482652 | 13,2 mm | Hver |
| 10684583 | 19 mm | Hver |
| 10226842 | 16 mm | Hver |
| 10740125 | 14 mm | Hver |
| 10368462 | 22,4 mm | Hver |
| 10799924 | 25 mm | Hver |
| 10123962 | 26,5 mm | Hver |
| 10584203 | 28 mm | Hver |
| 10327892 | 31,5 mm | Hver |
| 10092982 | 4,50 mm | Hver |
| 10524593 | 37,5 mm | Hver |
| 10022832 | 35,5 mm | Hver |
| 10788794 | 4,75 mm | Hver |
| 10337892 | 40 mm | Hver |
| 10616703 | 45 mm | Hver |
| 10695933 | 5,60 mm | Hver |
| 10574973 | 53 mm | Hver |
| 10082982 | 4 mm | Hver |
| 10266552 | 56 mm | Hver |
| 10444572 | 5 mm | Hver |
| 10002862 | 6,30 mm | Hver |
| 10062842 | 6,70 mm | Hver |
| 10664013 | 63 mm | Hver |
| 10534023 | 7,10 mm | Hver |
| 10328132 | 71 mm | Hver |
| 10072722 | 75 mm | Hver |
| 10505173 | 80 mm | Hver |
| 10720125 | 8 mm | Hver |
| 10646323 | 9,50 mm | Hver |
| 10266172 | 90 mm | Hver |
| 10594593 | 9 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10002682
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.138.050000
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 50 mm |
| Produkttype | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/2 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 305 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |