Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigtesæt i rustfrit stål, ASTM Certificeret
Shop alle Retsch produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overensstemmelse, 7 testsigter inkluderer (30 mesh, 16 mesh, 8 mesh, 4 mesh, 3/8 in., 3/4 in., 1 1/4 in.) og Samlepande |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 305 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |