Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certificeret, porestørrelser: Under 10 mm
Artikelnummer. p-8003368 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 10085081
Brand: RETSCH 60.158.001120
Only null left
Specifications
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 1,12 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål