Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certificeret, porestørrelser: Under 10 mm
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 2,80 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 305 mm |
| Vis mere |