Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certificeret, porestørrelser: 10 mm og større
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
4 mm
10 mm
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40 mm
25 mm
26,50 mm
28 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 37,50 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 305 mm |
| Vis mere |