Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certificeret, porestørrelser: 10 mm og større
Artikelnummer. 10258971 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
4 mm
10 mm
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40 mm
25 mm
26,50 mm
28 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10258971
Brand: RETSCH 60.158.026500
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 26,50 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål