Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certificeret, mikrometer porestørrelser
Artikelnummer. 10136361 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
10136361 212μ m Hver
10648571 100μ m Hver
10544682 106μ m Hver
10595062 125μ m Hver
10486421 112μ m Hver
10496421 140μ m Hver
10370282 150μ m Hver
10467001 160μ m Hver
10762003 200μ m Hver
10259211 180μ m Hver
10176501 224μ m Hver
10620642 25μ m Hver
10360572 280μ m Hver
10350572 250μ m Hver
10759702 315μ m Hver
10468151 300μ m Hver
10759892 355μ m Hver
10771623 32μ m Hver
10514692 36μ m Hver
10238931 38μ m Hver
10116651 400μ m Hver
10176641 40μ m Hver
10126651 425μ m Hver
10710473 450μ m Hver
10186641 45μ m Hver
10005151 500μ m Hver
10586212 50μ m Hver
10196641 53μ m Hver
10106031 560μ m Hver
10553722 56μ m Hver
10195971 71μ m Hver
10238831 630μ m Hver
10426431 710μ m Hver
10553912 63μ m Hver
10350812 600μ m Hver
10278971 800μ m Hver
10024791 75μ m Hver
10418731 80μ m Hver
10126121 90μ m Hver
10436431 900μ m Hver
10310912 850μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Artikelnummer. 10136361 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.158.000212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    1482.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 132.92 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 212μ m
Produkttype Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål