Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certificeret, porestørrelser: 10 mm og større
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 100 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 305 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |