Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certificeret, mikrometer porestørrelser
Artikelnummer. 10085011 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
106μ m
125μ m
150μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10085011
Brand: RETSCH 60.159.000025
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 25μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål