Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certificeret, mikrometer porestørrelser
Artikelnummer. 10005091 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
106μ m
125μ m
150μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
10005091 150μ m Hver
10095081 125μ m Hver
10310962 106μ m Hver
10525262 212μ m Hver
10279211 250μ m Hver
10085011 25μ m Hver
10268821 355μ m Hver
10085021 32μ m Hver
10535262 300μ m Hver
10248831 38μ m Hver
10441952 500μ m Hver
10553522 425μ m Hver
10258831 45μ m Hver
10156171 53μ m Hver
10449841 600μ m Hver
10035051 63μ m Hver
10534302 75μ m Hver
10196061 850μ m Hver
10024761 710μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10005091 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.159.000150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1482.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.92 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 150μ m
Produkttype Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål