Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH rustfri stålsigte med runde huller, porestørrelse: mindre end 10 mm
Artikelnummer. 10749944 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,25 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10749944
Brand: RETSCH 60.146.001250
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 1,25 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/2
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål