Få mere at vide
RETSCH 305 dia. x 40 mmH rustfri stålsigte med runde huller, porestørrelse: 10 mm og større
Artikelnummer. 10082912 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10082912
Brand: RETSCH 60.146.020000
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 20 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/2
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål