missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isopeptidase T/USP5 Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
Isopeptidase T/USP5 Polyclonal antibody specifically detects Isopeptidase T/USP5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Isopeptidase T/USP5 |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Janelia Fluor 646 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Deubiquitinating enzyme 5, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, Isopeptidase T, IsoT, ISOTubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5, ubiquitin isopeptidase T, ubiquitin specific peptidase 5 (isopeptidase T), ubiquitin specific protease 5 (isopeptidase T), ubiquitin thioesterase 5, Ubiquitin thiolesterase 5, ubiquitin-specific protease-5 (ubiquitin isopeptidase T), Ubiquitin-specific-processing protease 5 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Isopeptidase T/USP5 (NP_003472.2).,, Sequence:, MAELSEEALLSVLPTIRVPKAGDRVHKDECAFSFDTPESEGGLYICMNTFLGFGKQYVERHFNKTGQRVYLHLRRTRRPKEEDPATGTGDPPRKKPTRLAIGVEGGFDLSEEKFELDEDVKIVILPDYLEIARDGLGGLPDIVRDRVTSAVEALLSADSASRKQEVQAWDGEVRQVSKHAFSLKQLDNPARIPPCGWKCSKCDMRENLWLNLTDGSILCGRRYFDGSGGNNHAVEHYRETGYPLAVKLGTITPDGADVYSYDEDDMVLDPSLAEHLSHFG |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?