missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Skp1 Polyclonal antibody specifically detects Skp1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Skp1 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 680 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Cyclin-A/CDK2-associated protein p19, EMC19p19skp1, MGC34403, OCP2OCP-2, OCP-IIS-phase kinase-associated protein 1A (p19A), Organ of Corti protein 2, Organ of Corti protein II, p19Acyclin A/CDK2-associated p19, RNA polymerase II elongation factor-like protein, RNA polymerase II elongation factor-like protein OCP2, SKP1Acyclin A/CDK2-associated protein p19, S-phase kinase-associated protein 1, TCEB1LSIII, Transcription elongation factor B |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-163 of human Skp1 (NP_733779.1).,, Sequence:, MPSIKLQSSDGEIFEVDVEIAKQSVTIKTMLEDLGMDDEGDDDPVPLPNVNAAILKKVIQWCTHHKDDPPPPEDDENKEKRTDDIPVWDQEFLKVDQGTLFELILAANYLDIKGLLDVTCKTVANMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTEEEEAQVRKENQWCEEK |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?