missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
NOP58 Polyclonal antibody specifically detects NOP58 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NOP58 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 550 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | HSPC120, NOL5, NOP5/NOP58, NOP58 ribonucleoprotein homolog (yeast), NOP5nucleolar protein 58, Nucleolar protein 5, nucleolar protein NOP5/NOP58 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-529 of human NOP58 (NP_057018.1).,, Sequence:, RMLAAKTVLAIRYDAFGEDSSSAMGVENRAKLEARLRTLEDRGIRKISGTGKALAKTEKYEHKSEVKTYDPSGDSTLPTCSKKRKIEQVDKEDEITEKKAKKAKIKVKVEEEEEEKVAEEEETSVKKKKKRGKKKHIKEEPLSEEEPCTSTAIASPEKKKKKKKKRENED |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?