missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
POLR2E Polyclonal antibody specifically detects POLR2E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | POLR2E |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Alexa Fluor 750 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DNA directed RNA polymerase II 23 kda polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II 23 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit E, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC1, hRPB25, hsRPB5, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide E (25kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide E, 25kDa, RPABC1, RPB5, RPB5 homolog, XAP4RNA polymerases I, II, and III subunit ABC1 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human POLR2E (NP_002686.2).,, Sequence:, MDDEEETYRLWKIRKTIMQLCHDRGYLVTQDELDQTLEEFKAQFGDKPSEGRPRRTDLTVLVAHNDDPTDQMFVFFPEEPKVGIKTIKVYCQRMQEENITRALIVVQQGMTPSAKQSLVDMAPKYILEQFLQQELLINITEHELVPEHVVMTKEEVTELLARYKLRENQLPRIQAGDPVARYFGIKRGQVVKIIRPSETAGRYITYRLVQ |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?