Få mere at vide
POLR2E Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30499052 Shop alle Bio Techne produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Mængde unitSize
30499052 0.1 mL 0.1ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30499052 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335759AF594
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
POLR2E Polyclonal antibody specifically detects POLR2E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen POLR2E
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DNA directed RNA polymerase II 23 kda polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II 23 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit E, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC1, hRPB25, hsRPB5, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide E (25kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide E, 25kDa, RPABC1, RPB5, RPB5 homolog, XAP4RNA polymerases I, II, and III subunit ABC1
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human POLR2E (NP_002686.2).,, Sequence:, MDDEEETYRLWKIRKTIMQLCHDRGYLVTQDELDQTLEEFKAQFGDKPSEGRPRRTDLTVLVAHNDDPTDQMFVFFPEEPKVGIKTIKVYCQRMQEENITRALIVVQQGMTPSAKQSLVDMAPKYILEQFLQQELLINITEHELVPEHVVMTKEEVTELLARYKLRENQLPRIQAGDPVARYFGIKRGQVVKIIRPSETAGRYITYRLVQ
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5434
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.