missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
INPP5A Polyclonal antibody specifically detects INPP5A in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | INPP5A |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 594 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 43 kDa inositol polyphosphate 5-phophatase, CTCL tumor antigen HD-CL-02,5PTASE, DKFZp434A1721, EC 3.1.3.56, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 40kD, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 40kDa, inositol trisphosphate-5-phosphatase, 40kD, InsP3 5-phosphatase, MGC116947,5PTase, MGC116949, type I inositol-14,5-trisphosphate 5-phophatase, type I inositol-14,5-trisphosphate 5-phosphatase |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-200 of human INPP5A (NP_005530.3).,, Sequence:, TAVLLVTANVGSLFDDPENLQKNWLREFYQVVHTHKPHFMALHCQEFGGKNYEASMSHVDKFVKELLSSDAMKEYNRARVYLDENYKSQEHFTALGSFYFLHESLKNIYQFDFKAKKYRKVAGKEIYSDTLESTPMLEKEKFPQDYFPECKWSRKGFIRTRWCIADCAFDLVNIHLFHDASNLVAWETSPS |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?