missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
PSMA4 Polyclonal antibody specifically detects PSMA4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PSMA4 |
| Applikationer | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 550 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | HC9EC 3.4.25.1, HsT17706, Macropain subunit C9, MGC12467, MGC24813, Multicatalytic endopeptidase complex subunit C9, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 4, Proteasome component C9, proteasome subunit alpha type-4, proteasome subunit HC9, Proteasome subunit L, PSC9MGC111191 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-261 of human PSMA4 (NP_001096137.1).,, Sequence:, MSRRYDSRTTIFSPEGRLYQVEYAMEAIGHAGTCLGILANDGVLLAAERRNIHKLLDEVFFSEKIYKLNEDMACSVAGITSDANVLTNELRLIAQRYLLQYQEPIPCEQLVTALCDIKQAYTQFGGKRPFGVSLLYIGWDKHYGFQLYQSDPSGNYGGWKATCIGNNSAAAVSMLKQDYKEGEMTLKSALALAIKVLNKTMDVSKLSAEKVEIATLTRENGKTVIRVLKQKEVEQLIKKHEEEEAKAEREKKEKEQKEKDK |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?