Få mere at vide
tropomyosin-3 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30499017 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
30499017 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 30499017 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335359PE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
tropomyosin-3 Polyclonal antibody specifically detects tropomyosin-3 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen tropomyosin-3
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias cytoskeletal tropomyosin TM30, FLJ41118, gamma-tropomyosin, heat-stable cytoskeletal protein 30 kDa, hscp30, hTM5, MGC14582, MGC3261, MGC72094, NEM1, OK/SW-cl.5, TM3, TM30, TM30nm, TM-5, TPMsk3, TRK, tropomyosin 3, tropomyosin alpha-3 chain, tropomyosin gamma, tropomyosin-3, Tropomyosin-5
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-284 of human tropomyosin-3 (NP_689476.2).,, Sequence:, MMEAIKKKMQMLKLDKENALDRAEQAEAEQKQAEERSKQLEDELAAMQKKLKGTEDELDKYSEALKDAQEKLELAEKKAADAEAEVASLNRRIQLVEEELDRAQERLATALQKLEEAEKAADESERGMKVIENRALKDEEKMELQEIQLKEAKHIAEEADRKYEEVARKLVIIEGDLERTEERAELAESKCSELEEELKNVTNNLKSLEAQAEKYSQKEDKYEEEIKILTDKLKEAETRAEFAERSVAKLEKTIDDLEDELYAQKLKYKAISEELDHALNDMTS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 7170
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG