missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
PPP2R1B Polyclonal antibody specifically detects PPP2R1B in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PPP2R1B |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 350 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | MGC26454, PP2A subunit A isoform PR65-beta, PP2A subunit A isoform R1-beta, PP2A, subunit A, PR65-beta isoform, PP2A, subunit A, R1-beta isoform, PP2A-Abeta, PR65B, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), beta isoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, beta isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit A, beta, protein phosphatase 2, structural/regulatory subunit A, beta, serine/threonine-protein phosphatase 2A 65 kDa regulatory subunit A betaisoform |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 468-667 of human PPP2R1B (NP_859050.1).,, Sequence:, YAIREAATNNLMKLVQKFGTEWAQNTIVPKVLVMANDPNYLHRMTTLFCINALSEACGQEITTKQMLPIVLKMAGDQVANVRFNVAKSLQKIGPILDTNALQGEVKPVLQKLGQDEDMDVKYFAQEAISVVAQRLRKLEFPVKDSGEPSVPRADKNHFPRPTVPGEDMGKGPVYQLRGDTRDTLAQLGIAELVHFSQSTD |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?